L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Nome del fornitore: Molekula
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:70-18-8
:
Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
Numero MDL:MFCD00065939
:307.33 g/mol
IndexMerck:13,04488
Punto di fusione:185…195 °C
Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
temperatura di conservazione:Refrigerata
EINECS:200-725-4
Frequently Bought Together