Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Nome del fornitore:   Cayman Chemical
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
Nome del fornitore:  Cayman Chemical
Certificates
L(-)-Glutatione (forma ridotta)
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  L-Glutathione Reduced, GSH, (S)-2-Amino-5-(((R)-1-((carboxymethyl)amino)-3-mercapto-1-oxopropan-2-yl)amino)-5-oxopentanoic acid, Glutathione Reduced
  • Numero CAS:70-18-8
  • Formula:C₁₀H₁₇N₃O₆S
  • Numero MDL:MFCD00065939
  • Molecular Weight:307.33 g/mol
  • IndexMerck:13,04488
  • Punto di fusione:185…195 °C
  • Densità:1,475 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-725-4
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Glass bottle for solids
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g - SFr. 37.00
    SFr. 37.00
    1 * 1 g
       SFr. 37.00
  • Glass bottle for solids
    5 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 g
    1 * 5 g - SFr. 151.00
    SFr. 151.00
    1 * 5 g
       SFr. 151.00
  • Glass bottle for solids
    10 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 10 g
    1 * 10 g - SFr. 267.00
    SFr. 267.00
    1 * 10 g
       SFr. 267.00
  • Glass bottle for solids
    25 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g
    1 * 25 g - SFr. 576.00
    SFr. 576.00
    1 * 25 g
       SFr. 576.00