4-Metil-2-pentanone ≥99.5%, CHROMASOLV™ per HPLC, Riedel-de Haën™
293261-1L
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended by default and after discussion
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 99.50 %
- Non-volatile matter:Max. 0.001 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.05 %
- Absorbance at 400 nm:Max. 0.01
- Absorbance at 380 nm:Max. 0.02
- Absorbance at 360 nm:Max. 0.15
- Absorbance at 340 nm:Max. 0.50
- Absorbance at 335 nm:Max. 1.0
- Explosion Limit:1.2-8 %, 93 °F
- Vapor Density:3.5 (vs air)
:
:100.16 g/mol
:13,05227
:115-117 °C (1.013 hPa)
:115…117 °C (1.013 hPa)
:-83 °C
:–83 °C
:0.8 g/cm³ (20 °C)
:14 °C
:Ambiente
:203-550-1
:1245
:3,II
:GHS07
:GHS02
:108-10-1
:(CH₃)₂CHCH₂COCH₃
:MFCD00008938