Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
VWR® Basic, Camici per visitatori, SPP, con tasche
6 varianti
Product Details & Documents
Questi camici per visitatori monouso con colletto sono realizzati in tessuto di SPP non tessuto.
  • Chiusura a pressione
  • Polsi elasticizzati
  • Una tasca sul petto oppure una sul petto e una laterale
  • Senza lattice di gomma naturale
Peso: 30 o 40 g/m²
Verpackung: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-8972
  • 113-8973
  • 113-8974
  • 113-8979
  • 113-8980
  • 113-8982
  • Modello:
  • With 1 pocket
  • With 1 pocket
  • With 1 pocket
  • With 2 pockets
  • With 2 pockets
  • With 2 pockets
  • Tipo di chiusura:
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Con bottoni a pressione
  • Tasche:
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • con tasche
  • Genere:
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Unisex
  • Applicazioni per abiti:
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • General Purpose|Laboratory
  • Peso:
  • 30 g/m²
  • 30 g/m²
  • 30 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
  • 40 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Con una tasca, 30 g/m²
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    L
    104 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 171.00
    SFr. 171.00
    1 * 50 ST
       SFr. 171.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8972
    Modello
    With 1 pocket
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    General Purpose|Laboratory
    Peso
    30 g/m²
  • bianco
    XL
    108 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 171.00
    SFr. 171.00
    1 * 50 ST
       SFr. 171.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8973
    Modello
    With 1 pocket
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    General Purpose|Laboratory
    Peso
    30 g/m²
  • bianco
    XXL
    112 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 171.00
    SFr. 171.00
    1 * 50 ST
       SFr. 171.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8974
    Modello
    With 1 pocket
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    General Purpose|Laboratory
    Peso
    30 g/m²
Con due tasche, 40 g/m²
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Taglia dell'abbigliamento
    Lunghezza
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    L
    104 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 50 ST
       SFr. 188.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8979
    Modello
    With 2 pockets
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    General Purpose|Laboratory
    Peso
    40 g/m²
  • bianco
    XL
    108 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 50 ST
       SFr. 188.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8980
    Modello
    With 2 pockets
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    General Purpose|Laboratory
    Peso
    40 g/m²
  • bianco
    XXL
    112 cm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 50 ST
    1 * 50 ST - SFr. 188.00
    SFr. 188.00
    1 * 50 ST
       SFr. 188.00
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8982
    Modello
    With 2 pockets
    Tipo di chiusura
    Con bottoni a pressione
    Tasche
    con tasche
    Genere
    Unisex
    Applicazioni per abiti
    General Purpose|Laboratory
    Peso
    40 g/m²