VWR® Basic, Camici, chiusura a zip
Informazioni su questo articolo
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Chiusura a zip
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
2 varianti
Product Details & Documents
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Chiusura a zip
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Zip
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 113-9000
- 113-9001
- Tipo di chiusura:
- Con chiusura a zip
- Con chiusura a zip
- Tasche:
- senza tasche
- senza tasche
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- Peso:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoLunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9000Tipo di chiusuraCon chiusura a zipTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9001Tipo di chiusuraCon chiusura a zipTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m²