VWR® Basic, Camici
Informazioni su questo articolo
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Allacciatura con bottoni automatici
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
4 varianti
Product Details & Documents
Questi camici monouso sono realizzati in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), un materiale resistente, leggero e traspirante che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Allacciatura con bottoni automatici
- Polsi elasticizzati
- Maniche a raglan
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Frock Elastic Wrist with Snap
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 113-8995
- 113-8996
- 113-8998
- 113-8999
- Tipo di chiusura:
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Con bottoni a pressione
- Tasche:
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- senza tasche
- Genere:
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Unisex
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- Peso:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoLunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8995Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8996Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8998Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-8999Tipo di chiusuraCon bottoni a pressioneTaschesenza tascheGenereUnisexApplicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m²