Glicerina ≥99.5% ACS, Riedel-de Haën™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:56-81-5
:
Formula:HOCH₂CH(OH)CH₂OH
Numero MDL:MFCD00004722
:92.09 g/mol
IndexMerck:13,04497
Punto di ebollizione:290 °C (1.013 hPa)
Punto di fusione:18 °C
Densità:1.26 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:160 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-289-5
Specifiche
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:EPA Safer Chemical Solvent (Green Circle Rating)
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Ignition Residue:≤0.0050%
- Identity (IR):complying
- Assay (GC):Min. 99.50 %
- Residue on ignition:Max. 0.005 %
- Water (Karl Fischer):Max. 0.5 %
- Indifference:complying
- Heavy metals (as Pb):Max. 2 ppm
- Sulfate (SO₄):Max. 0.001 %
- Halogene compounds (as Cl):Max. 0.003 %
- Acrolein and glucose:complying
- Fatty acids and ester (as butyric acid):Max. 0.05 %
- Reaction against H₂SO₄:complying
- APHA:Max. 10
Risultati dei test sulle specifiche
Frequently Bought Together