2-Mercaptoetanolo
Bottiglia di vetro, 250 g
Codice catalogo MOLE37807035-250G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
2-Mercaptoetanolo
Codice catalogo MOLE37807035-250G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 60-24-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Hydroxyethyl mercaptan, β-Mercaptoethanol
- Numero CAS:60-24-2
- Formula:HSCH₂CH₂OH
- Numero MDL:MFCD00004890
- Molecular Weight:78.14 g/mol
- IndexMerck:13,05894
- Punto di ebollizione:157 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:–100 °C
- Densità:1,12 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:68 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-464-6
- UN:2966
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:250 g