Metanolo ≥99.9%, PESTINORM® per analisi GC capillare
Codice catalogo 83966.320
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:2,5 L
- Seq:5096
- Environmentally Preferable:Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Certificazione ambientale:Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (on anhydrous substance):Min. 99.9 %
- Acidity:Max. 0.0005 meq/g
- Water:Max. 0.1 %
- Evaporation residue (100°C):Max. 0.0005 %
- Organic residue (as Octanol) (GC/FID):Max. 10 ng/l
- Halogenated residue (as Lindane)(GC/ECD):Max. 5 ng/l
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:32.04 g/mol
IndexMerck:13,05984
Punto di ebollizione:64.6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–98 °C
Densità:0.7918 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:11 °C (closed cup)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-659-6
UN:1230
ADR:3 (6.1),II
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
REACH:01-2119433307-44
:GHS02
:GHS06
:GHS08
Numero CAS:67-56-1
Formula:CH₃OH
Numero MDL:MFCD00004595