Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Propanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
Codice catalogo ROTHT902.1
Infiammabile
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
2-Propanolo
Codice catalogo ROTHT902.1
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Numero CAS:  67-63-0
2-Propanolo
2-Propanolo
bottiglia in vetro, 2,5 L
Numero CAS:  67-63-0
Price
SFr. 86.30
Log in per disponibilità
1 * 2,5 L
Product Details & Documents
Sinonimi:  Isopropyl rubbing alcohol, Isopropanol, 2-Hydroxy propane, IPA, Dimethyl carbinol, Isopropyl alcohol, Propan-2-ol
  • Numero CAS:67-63-0
  • Formula:(CH₃)₂CHOH
  • Numero MDL:MFCD00011674
  • Molecular Weight:60.1 g/mol
  • IndexMerck:13,05228
  • Punto di ebollizione:82 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–89 °C
  • Densità:0,786 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:12 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-661-7
  • UN:1219
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119457558-25
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    2,5 L