VWR® Basic, Tute, con cappuccio
Nome del fornitore: VWR Collection
Informazioni su questo articolo
Queste tute monouso con cappuccio sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
12 varianti
Product Details & Documents
Queste tute monouso con cappuccio sono realizzate in polipropilene non tessuto (SPP), un tessuto leggero che offre protezione in ambienti di lavoro sporchi ma non pericolosi.
- Cappuccio
- Chiusura a zip (unidirezionale)
- Polsi elasticizzati
- Senza lattice di gomma naturale
Peso: 40 g/m²
Confezione: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.
Documents
CoC VWR Basic Overalls with Hood COC_VWRI113-9015_22920201 coc_VWRI113-9016_11020233 coc_VWRI113-9016_12020256 coc_VWRI113-9016_19120256
More
Food contact certificate F
Ulteriori dettagli sul prodotto
TDS VWR® Basic Coverall Hood with Zip
Scheda dati
VWR® Non Regulated Disposables for Production
Letteratura sul prodotto
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- 113-9014
- 113-9015
- 113-9016
- 113-9017
- 113-9018
- 113-9019
- 113-9020
- 113-9021
- 113-9022
- 113-9023
- 113-9024
- 113-9025
- Applicazioni per abiti:
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- General Purpose|Laboratory
- Peso:
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
- 40 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- ColoreTaglia dell'abbigliamentoDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9014Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9015Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9016Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9017Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9018Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9019Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9020Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9021Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9022Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9023Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9024Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m² - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.113-9025Applicazioni per abitiGeneral Purpose|LaboratoryPeso40 g/m²