2-Etossietanolo ≥99%, TECHNICAL
24043.294
:
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:1 L
- Seq:5037
- Assay:Min. 99 %
- Refractive index (20°C):1.405 - 1.408
:
:90.12 g/mol
:13,03786
:135 °C (1013 hPa)
:–70 °C
:0.932 g/cm³ (20 °C)
:40 °C (closed cup)
:Ambiente
:203-804-1
:1171
:3,III
:01-2119560582-38
:GHS02
:GHS08
:GHS07
:110-80-5
:MFCD00008590
:C₂H₅OCH₂CH₂OH
:MFCD00002869