ContactUsLinkComponent
2-Butossietanolo ≥99%, TECHNICAL
2-Butossietanolo ≥99%, TECHNICAL
  22122.363
 :  
undefined
2-Butossietanolo ≥99%, TECHNICAL
  22122.363
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in plastica
  • Conf:
    5 L
  • Seq:
    5190
  • Assay:
    Min. 99 %
 :
 :118.18 g/mol
 :13,01558
 :171 °C (1013 hPa)
 :–70 °C
 :0.902 g/cm³ (20 °C)
 :50 °C
 :Ambiente
 :203-905-0
 :2810
 :6.1,III
 :01-2119475108-36
 :GHS07
 :111-76-2
 :CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH
 :MFCD00002884