VWR® Basic, Camice per visitatore ESD, SPP
113-8954
- Taglia dell'abbigliamento:XXL
- Tipo di chiusura:Con bottoni a pressione
- Applicazioni per abiti:Laboratory,Industrial
- Genere:Unisex
- Tasche:senza tasche
- Colore:bianco
- Lunghezza:112 cm
- Conf:50
- Peso:30 g/m²
Questo camice monouso con colletto è realizzato in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Chiusura a pressione
- Polso elasticizzato
- Senza lattice di gomma naturale
- Proprietà antistatiche
Peso: 30 g/m²
: 1 pezzo a sacchetto, 50 sacchetti a confezione.