Etilendiammina
Bottiglia di vetro, 5 g
WAKO169-21443
Marketsource
: Wako
: 1,2-Ethanediamine, 1,2-Diaminoethane
- :107-15-3
- :C₂H₈N₂
- :MFCD00008204
- :60.1 g/mol
- :13,03829
- :117 °C (1013 hPa)
- :8,5 °C
- :0,898 g/cm³ (20 °C)
- :34 °C
- :Ambiente
- :203-468-6
- :1604
- :8,II
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g