Etanolammina
Codice catalogo MOLEM24199508
Nome del fornitore: Molekula
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:211,5 kg
- Seq:4692
Specifiche
Informazioni su questo articolo
:
IndexMerck:13,03762
Punto di ebollizione:171 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:10.5 °C
Densità:1.0164 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:93 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:205-483-3
UN:2491
ADR:8,III
:61.08 g/mol
:GHS05
:GHS07
Numero CAS:141-43-5
Formula:NH₂CH₂CH₂OH
Numero MDL:MFCD00008183