Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Copribarba
VWR® Basic, Copribarba
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic, Copribarba
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Copribarba
2 varianti
Product Details & Documents
Questo copribarba monouso è realizzato in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibile nei colori bianco e blu
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi/sacchetto, 10 sacchetti/confezione.
Specifications for Product Family
Specifiche
  • Catalog No:
  • 113-8902
  • 113-8903
  • Peso:
  • 10 g/m²
Specifiche
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Disponibilità
    Price
  • bianco
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 98.80 SFr.
    98.80 SFr.
    1 * 1.000 ST
       98.80 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8902
    Peso
    10 g/m²
  • blu
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 98.80 SFr.
    98.80 SFr.
    1 * 1.000 ST
       98.80 SFr.
    Specifiche:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    113-8903
    Peso