VWR® Advanced, Cuffie con elastico ESD
Catalog # 113-8901
Supplier: VWR Collection
Specifications
- Ø:580 mm
- Applicazioni per abiti:
- Genere:
- Colore:bianco
- Environmentally Preferable:
- Conf:1.000
Specifications
About this item
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Proprietà antistatiche
Peso: 16 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.