VWR® Basic ESD Cuffie Bouffant
, bianco, 580 mm
113-8900
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Proprietà antistatiche
Peso: 10 g/m²
:
:
:
:
: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
:
:
- Ø:580 mm
- Colore:bianco
- Cat. No.:113-8900
- Antistatico:+
- Applicazioni per abiti:General Purpose|Electronics/semi-conductor|Industrial|Food