VWR® Advanced, Cuffie con elastico
Supplier: VWR Collection
Certificates
About this item
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
- Senza lattice di gomma naturale
- Disponibile nei colori bianco e blu
Peso: 16 g/m²
Packaging: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Related Information
Frequently Bought Together