Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic,Cuffie con elastico
VWR® Basic,Cuffie con elastico
Nome del fornitore:   VWR Collection
VWR® Basic,Cuffie con elastico
Nome del fornitore:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic,Cuffie con elastico
VWR® Basic,Cuffie con elastico
18 varianti
Product Details & Documents
Queste cuffie monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Ø
    Disponibilità
    Price
  • blu
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 66.50
    SFr. 66.50
    1 * 1.000 ST
       SFr. 66.50
  • blu
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 97.90
    SFr. 97.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 97.90
  • blu
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 99.80
    SFr. 99.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 99.80
  • verde
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 84.80
    SFr. 84.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 84.80
  • verde
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 97.90
    SFr. 97.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 97.90
  • verde
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 99.80
    SFr. 99.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 99.80
  • arancione
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 84.80
    SFr. 84.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 84.80
  • arancione
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 87.70
  • arancione
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 89.20
    SFr. 89.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 89.20
  • rosso
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 84.80
    SFr. 84.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 84.80
  • rosso
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 87.70
  • rosso
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 89.20
    SFr. 89.20
    1 * 1.000 ST
       SFr. 89.20
  • bianco
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 109.00
    SFr. 109.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 109.00
  • bianco
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 97.90
    SFr. 97.90
    1 * 1.000 ST
       SFr. 97.90
  • bianco
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 124.00
    SFr. 124.00
    1 * 1.000 ST
       SFr. 124.00
  • giallo
    530 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 84.80
    SFr. 84.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 84.80
  • giallo
    580 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 87.70
    SFr. 87.70
    1 * 1.000 ST
       SFr. 87.70
  • giallo
    610 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - SFr. 99.80
    SFr. 99.80
    1 * 1.000 ST
       SFr. 99.80