Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
Supplier:   VWR Collection
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
Supplier:  VWR Collection
Certificates
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
VWR® Basic, Cuffie, elastico singolo
12 Options Available Below
Product Details & Documents
Queste cuffie pieghettate monouso sono realizzate in tessuto di polipropilene non tessuto (SPP), che protegge da sporco e da alcune particelle secche in ambienti non pericolosi.
  • Senza lattice di gomma naturale
  • Elastico singolo
  • Disponibili in un'ampia gamma di colori
Peso: 10 g/m²
Confezione: 100 pezzi a sacchetto, 10 sacchetti a confezione.
Product Family Options
Product Information
  • Colore
    Ø
    Availability
    Price
  • bianco
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 42.80 SFr.
    42.80 SFr.
    1 * 1.000 ST
       42.80 SFr.
  • blu
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 55.60 SFr.
    55.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       55.60 SFr.
  • verde
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 55.60 SFr.
    55.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       55.60 SFr.
  • bianco
    580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 57.80 SFr.
    57.80 SFr.
    1 * 1.000 ST
       57.80 SFr.
  • blu
    580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 47.30 SFr.
    47.30 SFr.
    1 * 1.000 ST
       47.30 SFr.
  • verde
    580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 47.30 SFr.
    47.30 SFr.
    1 * 1.000 ST
       47.30 SFr.
  • rosso
    580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 47.30 SFr.
    47.30 SFr.
    1 * 1.000 ST
       47.30 SFr.
  • giallo
    580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 47.30 SFr.
    47.30 SFr.
    1 * 1.000 ST
       47.30 SFr.
  • arancione
    580 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 47.30 SFr.
    47.30 SFr.
    1 * 1.000 ST
       47.30 SFr.
  • rosso
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 55.60 SFr.
    55.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       55.60 SFr.
  • giallo
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 55.60 SFr.
    55.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       55.60 SFr.
  • arancione
    530 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1.000 ST
    1 * 1.000 ST - 55.60 SFr.
    55.60 SFr.
    1 * 1.000 ST
       55.60 SFr.