Auftragserfassung
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio ≥83%, TECHNICAL
Irritant
Corrosive
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio ≥83%, TECHNICAL
Catalog # 20299.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Corrosive
Etilendiamminotetraacetato di tetrasodio ≥83%, TECHNICAL
Catalog # 20299.291
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
Specifications
Specification Test Results
  • Assay:
    Min. 83 %
Specification Test Results
About this item
 :
 :380.17 g/mol
Merck Index:12,03557
Melting Pt:> 300 °C
Density:6.9 g/cm³ (20 °C)
EINECS:200-573-9
 :GHS07
 :GHS05
Storage Temperature:Ambiente
CAS Number:64-02-8
Formula:C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
MDL Number:MFCD00150027