Orders LinkContactUsLinkComponent
EDTA
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
EDTA
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
EDTA
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
  • Numero CAS:60-00-4
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
  • Numero MDL:MFCD00003541
  • Molecular Weight:292.25 g/mol
  • IndexMerck:13,03546
  • Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:220 °C
  • Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:>100 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-449-4
  • REACH:01-2119486399-18
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 27.00
    SFr. 27.00
    1 * 100 g
       SFr. 27.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 83.90
    SFr. 83.90
    1 * 500 g
       SFr. 83.90
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 130.80
    SFr. 130.80
    1 * 1 kg
       SFr. 130.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 2’148.00
    SFr. 2’148.00
    1 * 25 kg
       SFr. 2’148.00
    Specifiche:
    Marketsource