EDTA
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo NADIEC-610-100G
Marketsource
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
EDTA
Codice catalogo NADIEC-610-100G
Nome del fornitore: NATIONAL DIAGNOSTICS
Marketsource
Numero CAS: 60-00-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: Kestranal® A, OmniPur® EDTA, Edetic acid, Ethylenediaminetetraacetic acid, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid, 2,2',2'',2'''-(Ethane-1,2-diylbis(azanetriyl))tetraacetic acid, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic acid, Idranal® II
- Numero CAS:60-00-4
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₈
- Numero MDL:MFCD00003541
- Molecular Weight:292.25 g/mol
- IndexMerck:13,03546
- Punto di ebollizione:614 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:220 °C
- Densità:0,86 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:>100 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:200-449-4
- REACH:01-2119486399-18
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g