ContactUsLinkComponent
Ammonio citrato bibasico, EMPROVE® EXPERT adatto a essere utilizzato come eccipiente
Irritante
Ammonio citrato bibasico, EMPROVE® EXPERT adatto a essere utilizzato come eccipiente
Codice catalogo 1.01155.5000
Nome del fornitore:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numero CAS:  
Irritante
Ammonio citrato bibasico, EMPROVE® EXPERT adatto a essere utilizzato come eccipiente
Codice catalogo 1.01155.5000
Nome del fornitore:  MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Numero CAS:  
Some Products May Appear Restricted
To ensure a smooth and speedy checkout, please log in to your account. Some items may show as restricted simply because you're not logged in.
If you do not have an account, you can register using our registration webform (https://www.avantorsciences.com/us/en/login/register)
If you're still seeing restrictions after logging in, certain products—like chemicals or medical devices—require additional account verification steps to be able to place an order. Some items may additionally require a specific license or customer documentation;  additional documentation will be requested for these items prior to shipment. 
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di plastica
  • Conf:
    5 kg
  • Seq:
    4114
Specifiche
Informazioni su questo articolo
 :
 :226.19 g/mol
IndexMerck:13,00513
Densità:1,483 g/cm³ (20 °C)
EINECS:221-146-3
 :GHS07
temperatura di conservazione:Ambiente
Numero CAS:3012-65-5
Formula:HOC(CO₂H)(CH₂CO₂NH₄)₂
Numero MDL:MFCD00013068