Acido adipico, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., NF, FCC, E355, SAFC®
1.00090.9029
:
- Conf:25 kg
- Seq:4283
:
:13,00163
:337 °C (1013 hPa)
:151 °C
:1,36 g/cm³ (25 °C)
:146.14 g/mol
:Ambiente
:204-673-3
:GHS07
:124-04-9
:HOOC(CH₂)₄COOH
:MFCD00004420