Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicina | Avantor
Glicina
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Glicina
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Glicina
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Numero CAS:56-40-6
  • Formula:NH₂CH₂COOH
  • Numero MDL:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • IndexMerck:13,04504
  • Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:83 °C
  • Densità:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-272-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 34.20 SFr.
    34.20 SFr.
    1 * 250 g
       34.20 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 111.00 SFr.
    111.00 SFr.
    1 * 1 kg
       111.00 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 306.00 SFr.
    306.00 SFr.
    1 * 5 kg
       306.00 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 1 194.00 SFr.
    1 194.00 SFr.
    1 * 25 kg
       1 194.00 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource