Orders LinkContactUsLinkComponent
Glicina
Glicina
Nome del fornitore:   EUROCLONE
Glicina
Nome del fornitore:  EUROCLONE
Certificates
Glicina
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Aminoacetic acid, Glycocoll, H-Gly-OH
  • Numero CAS:56-40-6
  • Formula:NH₂CH₂COOH
  • Numero MDL:MFCD00008131
  • Molecular Weight:75.07 g/mol
  • IndexMerck:13,04504
  • Punto di ebollizione:181 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:83 °C
  • Densità:1,64 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-272-2
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • 1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg