4-Aminobutyric acid
N° de catalogue CHMCAB5592-200UL
Fournisseur: Chemicon
Numéro CAS:
Spécifications
- Conf:200 µl
- Seq:1358
Spécifications
À propos de cet article
:
:103.12 g/mol
Index Merck:13,00429
Point d'ébullition:248 °C (1013 hPa)
Point de fusion:202 °C
Densité:1.21 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage:Ambiente
EINECS:200-258-6
Numéro CAS:56-12-2
Formule:C₄H₉NO₂
Numéro MDL:MFCD00008226