ContactUsLinkComponent
Ammonio formiato
Ammonio formiato
  ROTH5093.1
 :  Roth Carl
 :  
Ammonio formiato
  ROTH5093.1
 :  Roth Carl
 :  
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    1 kg
  • Seq:
    4024
 :
 :63.06 g/mol
 :13,00525
 :119…121 °C
 :1.28 g/cm³ (25 °C)
 :208-753-9
 :GHS07
 :Ambiente
 :540-69-2
 :HCO₂NH₄
 :MFCD00013103