Orders LinkContactUsLinkComponent
Ammonio acetato
Ammonio acetato
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Ammonio acetato
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Ammonio acetato
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Acetic acid ammonium salt
  • Numero CAS:631-61-8
  • Formula:H₃CCOONH₄
  • Numero MDL:MFCD00013066
  • Molecular Weight:77.08 g/mol
  • IndexMerck:13,00495
  • Punto di fusione:114 °C
  • Densità:1,17 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:136 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:211-162-9
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g - SFr. 42.60
    SFr. 42.60
    1 * 500 g
       SFr. 42.60
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 67.80
    SFr. 67.80
    1 * 1 kg
       SFr. 67.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    2,5 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - SFr. 115.80
    SFr. 115.80
    1 * 2,5 kg
       SFr. 115.80
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • 25 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - SFr. 798.00
    SFr. 798.00
    1 * 25 kg
       SFr. 798.00
    Specifiche:
    Marketsource