Orders LinkContactUsLinkComponent
Dimetile ossalato
Dimetile ossalato
Bottiglia di vetro, 500 g
Codice catalogo MOLE41260542-500G
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Molekula
Dimetile ossalato
Codice catalogo MOLE41260542-500G
Nome del fornitore:  Molekula
Marketsource
Numero CAS:  553-90-2
Dimetile ossalato
Bottiglia di vetro, 500 g
Numero CAS:  553-90-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 500 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Oxalic acid dimethyl ester
  • Numero CAS:553-90-2
  • Formula:C₄H₆O₄
  • Numero MDL:MFCD00008442
  • Molecular Weight:118.09 g/mol
  • IndexMerck:12,06181
  • Punto di ebollizione:163 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:54 °C
  • Densità:1,422 g/cm³ (15 °C)
  • Punto di infiammabilità:62 °C
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:209-053-6
  • UN:3261
  • ADR:8,III
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Bottiglia di vetro
  • Conf:
    500 g