Clamp for analogue and digital shakers
Codice catalogo OHAU30400104
Nome del fornitore: OHAUS
Specifiche
- Per:Analogue/digital 16 kg, 23 kg, 45 kg and 68 kg shakers
- Descrizione:Microplate clamp, stainless steel 304
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Microplate clamp attaches to the platform allowing micrplates to be held on the platform.