Acetanilide
Bottiglia di vetro, 100 mg
Codice catalogo PROOMM0042.10
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Acetanilide
Codice catalogo PROOMM0042.10
Nome del fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Numero CAS: 103-84-4
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: N-Phenylacetamide
- Numero CAS:103-84-4
- Formula:C₈H₉NO
- Numero MDL:MFCD00008674
- Molecular Weight:135.17 g/mol
- IndexMerck:13,00051
- Punto di ebollizione:304 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:115 °C
- Densità:1,22 g/cm³ (20 °C)
- Punto di infiammabilità:174 °C
- EINECS:203-150-7
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 mg