Orders LinkContactUsLinkComponent
Acetanilide ≥98%
Acetanilide ≥98%
Acetanilide ≥98%
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Certificates
Acetanilide ≥98%
Acetanilide ≥98%
3 varianti
Product Details & Documents
Purity: 98% CAS No.: 103-84-4 Molecular Formula: C8H9NO Formula Weight: 135.17 Flash Point: 161°(321°F) Physical Form: Crystals Density: 1.121 Melting Point: 113-116° Boiling Point: 304-305° Beilstein Reference: 606468 Merck Reference: 14,50 MDL No.: MFCD00008674
Sinonimi:  N-Phenylacetamide
  • Numero CAS:103-84-4
  • Formula:C₈H₉NO
  • Numero MDL:MFCD00008674
  • Molecular Weight:135.17 g/mol
  • IndexMerck:14,50
  • Punto di ebollizione:304…305 °C
  • Punto di fusione:113…116 °C
  • Densità:1,121
  • Punto di infiammabilità:161 °C (321 °F)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:203-150-7