Idrossiurea
Catalog # PROOBP197
Supplier: LGC Standards PROMOCHEM
CAS Number:
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:200 mg
- Seq:2530
Specifications
About this item
:
:76.05 g/mol
Merck Index:13,04874
Boiling Pt:296 °C (1013 hPa)
Melting Pt:142…144 °C
Storage Temperature:Ambiente
EINECS:204-821-7
CAS Number:127-07-1
Formula:CH₄N₂O₂
MDL Number:MFCD00007943