Propionamide
Bottiglia di vetro, 25 g
Codice catalogo MOLE66160537-25G
Marketsource
Nome del fornitore: Molekula
Propionamide
Codice catalogo MOLE66160537-25G
Nome del fornitore: Molekula
Marketsource
Numero CAS: 79-05-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:79-05-0
- Formula:C₃H₇NO
- Numero MDL:MFCD00008039
- Molecular Weight:73.09 g/mol
- IndexMerck:12,08009
- Punto di ebollizione:213 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:79 °C
- Densità:1,1 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:201-172-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:25 g