Orders LinkContactUsLinkComponent
Formammide
Formammide
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
Formammide
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
Formammide
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Carbamaldehyde
  • Numero CAS:75-12-7
  • Formula:HCONH₂
  • Numero MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • IndexMerck:13,04261
  • Punto di ebollizione:210 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:2 °C
  • Densità:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:79 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-842-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 76.70 SFr.
    76.70 SFr.
    1 * 1 L
       76.70 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 154.80 SFr.
    154.80 SFr.
    1 * 2,5 L
       154.80 SFr.
    Specifiche:
    Marketsource