Orders LinkContactUsLinkComponent
Formammide
Salute
Marketsource
Nome del fornitore:   Ambion
Formammide
Nome del fornitore:  Ambion
Marketsource
Certificates
Formammide
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Carbamaldehyde
  • Numero CAS:75-12-7
  • Formula:HCONH₂
  • Numero MDL:MFCD00007941
  • Molecular Weight:45.04 g/mol
  • IndexMerck:13,04261
  • Punto di ebollizione:210 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:2 °C
  • Densità:1,1334 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:79 °C
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-842-0
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 g
    1 * 500 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    2.500 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.500 g
    1 * 2.500 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource