Orders LinkContactUsLinkComponent
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimetilformammide
Infiammabile
Salute
Irritante
Marketsource
Nome del fornitore:   Roth Carl
N,N-Dimetilformammide
Nome del fornitore:  Roth Carl
Marketsource
Certificates
N,N-Dimetilformammide
N,N-Dimetilformammide
2 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  Formic acid dimethylamide, Formdimethylamide, Dimethylformamide, DMF
  • Numero CAS:68-12-2
  • Formula:HCON(CH₃)₂
  • Numero MDL:MFCD00003284
  • Molecular Weight:73.09 g/mol
  • IndexMerck:13,03269
  • Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
  • Punto di fusione:–61 °C
  • Densità:0,949 g/cm³ (20 °C)
  • Punto di infiammabilità:57,5 °C (coppa chiusa)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-679-5
  • UN:2265
  • ADR:3,III
  • REACH:01-2119475605-32
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • bottiglia in vetro
    1 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 L
    1 * 1 L - SFr. 82.20
    SFr. 82.20
    1 * 1 L
       SFr. 82.20
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • bottiglia in vetro
    2,5 L
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - SFr. 162.00
    SFr. 162.00
    1 * 2,5 L
       SFr. 162.00
    Specifiche:
    Marketsource