N,N-Dimetilformammide, per analisi
Codice catalogo 0464-500ML
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:500 mL
- Seq:2725
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Refractive Index:1.423 − 1.431
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:73.09 g/mol
IndexMerck:13,03269
Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–61 °C
Densità:0.949 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:57.5 °C (closed cup)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-679-5
UN:2265
ADR:3,III
REACH:01-2119475605-32
:GHS02
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:68-12-2
Formula:HCON(CH₃)₂
Numero MDL:MFCD00003284