N,N-Dimetilformammide 99.5% per analisi
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Certificats
À propos de cet article
Numéro CAS:68-12-2
:
Formule:HCON(CH₃)₂
Numéro MDL:MFCD00003284
:73.09 g/mol
Index Merck:13,03269
Point d'ébullition:153 °C (1013 hPa)
Point de fusion:–61 °C
Densité:0.945 g/cm³
Point d'éclair:58 °C (closed cup)
Température de stockage:Ambiente
EINECS:200-679-5
UN:2265
ADR:3,III
REACH:01-2119475605-32
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Résultats des tests de spécification
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.05 %
- GC:≥99.5 %
- Color scale:≤10 APHA
- Residue after evaporation:≤20 ppm
- Acidity/alkalinity:≤0.0005 meq/g
- Calcium (Ca):≤1 ppm
- Copper (Cu):≤0.5 ppm
- Iron (Fe):≤1 ppm
- Lead (Pb):≤0.5 ppm
- Magnesium (Mg):≤0.5 ppm
- Potassium (K):≤0.5 ppm
- Sodium (Na):≤2 ppm
- Zinc (Zn):≤0.5 ppm
- Total phosphorus (P):≤0.5 ppm
- Total silicon (Si):≤0.05 ppm
- Total sulfur (S):≤1 ppm
Résultats des tests de spécification
Frequently Bought Together