N,N-Dimetilformammide 99+%, extra puro
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Certificati
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:68-12-2
:
Formula:HCON(CH₃)₂
Numero MDL:MFCD00003284
:73.09 g/mol
IndexMerck:13,03269
Punto di ebollizione:153 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–61 °C
Densità:0.945 g/cm³
Punto di infiammabilità:58 °C (closed cup)
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:200-679-5
UN:2265
ADR:3,III
REACH:01-2119475605-32
:GHS07
:GHS08
:GHS02
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:Clear liquid
- Water:≤0.2 % (K.F.)
- GC:≥99.0 %
- Color scale:≤20 APHA
- Residue after evaporation:≤0.005 %
- Sulfate (SO4):≤0.002 %
- Calcium (Ca):≤0.001 %
- Iron (Fe):≤2 ppm
- Magnesium (Mg):≤5 ppm
- Heavy metals (ICP-OES):≤5 ppm
- Insoluble matter:≤0.005 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni correlate
Certificati
Cerca per numero di lottoACRO11622
Scheda di sicurezza
ACRO116220025_TDS_EN
Specifiche del prodotto
Frequently Bought Together