N,N-Dimetilacetammide ≥99.5%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
Codice catalogo 83636.350
Nome del fornitore: VWR Chemicals
Numero CAS:
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:4 L
- Seq:5162
Specifiche
Risultati dei test sulle specifiche
- Assay (GC):Min. 99.50 %
- Evaporation residue:Max. 0.0005 %
- Water:Max. 500 ppm
- Transmittance (270 nm):Min. 10.0 %
- Transmittance (290 nm):Min. 98.0 %
- Transmittance (310 nm):Min. 89.00 %
- Transmittance (320 nm):Min. 94.0 %
- Transmittance (400 nm):Min. 98.0 %
Risultati dei test sulle specifiche
Informazioni su questo articolo
:
:87.12 g/mol
IndexMerck:13,03254
Punto di ebollizione:166.1 °C (1013 hPa)
Punto di fusione:–20 °C
Densità:0.937 g/cm³ (20 °C)
Punto di infiammabilità:70 °C
temperatura di conservazione:Ambiente
EINECS:204-826-4
UN:2810
ADR:6.1,III
:Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
REACH:01-2119459339-27
:GHS08
:GHS07
Numero CAS:127-19-5
Formula:CH₃CON(CH₃)₂
Numero MDL:MFCD00008686