ContactUsLinkComponent
Propilene ossido ≥99%, TECHNICAL
  27165.295
 :  
undefined
Propilene ossido ≥99%, TECHNICAL
  27165.295
 :  
  • Tipo di conf.:
    bottiglia in vetro
  • Conf:
    1 L
  • Seq:
    5037
  • Assay:
    Min. 99 %
 :
 :58.08 g/mol
 :12,08041
 :34.3 °C (1013 hPa)
 :–112 °C
 :0.83 g/cm³ (20 °C)
 :–37 °C
 :200-879-2
 :1280
 :3,I
 :GHS02
 :GHS08
 :GHS07
 :Refrigerata
 :75-56-9
 :C₃H₆O
 :MFCD00005126