Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Biotina
D(+)-Biotina
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo A0969.0001
Nome del fornitore:   PanReac AppliChem
D(+)-Biotina
Codice catalogo A0969.0001
Nome del fornitore:  PanReac AppliChem
Numero CAS:  58-85-5
D(+)-Biotina
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  58-85-5
Price
SFr. 111.00
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
  • Numero CAS:58-85-5
  • Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
  • Numero MDL:MFCD00005541
  • Molecular Weight:244.31 g/mol
  • IndexMerck:13,01231
  • Punto di fusione:232…233 °C
  • Densità:1,41 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Refrigerata
  • EINECS:200-399-3
Documents
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g