D(+)-Biotina 98%
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Informazioni su questo articolo
Sinonimi: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- Numero CAS:58-85-5
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- Numero MDL:MFCD00005541
- Molecular Weight:244.31 g/mol
- IndexMerck:13,01231
- Punto di fusione:231…233 °C (dec.)
- Densità:1,41 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-399-3
4 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
- Numero CAS:58-85-5
- Formula:C₁₀H₁₆N₂O₃S
- Numero MDL:MFCD00005541
- Molecular Weight:244.31 g/mol
- IndexMerck:13,01231
- Punto di fusione:231…233 °C (dec.)
- Densità:1,41 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Refrigerata
- EINECS:200-399-3
Specifications for Product Family
Risultati dei test sulle specifiche
- Appearance:White to off-white Powder
- Infrared spectrum:Conforms
- Loss on drying:≤1 % (105°C)
- Sulfated ash:≤0.1 %
- Appearance of solution:(2% soln. in 0.1 N NaOH) clear, colorless
- Specific optical rotation:+89° to +93° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1 N NaOH) (on dried substance)
- Titration with NaOH:≥97.5 % (On dried substance)
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
- Tipo di conf.ConfDisponibilitàPrice