Orders LinkContactUsLinkComponent
L(-)-Triptofano
L(-)-Triptofano
Marketsource
Nome del fornitore:   BACHEM BIOCHEMICA
L(-)-Triptofano
Nome del fornitore:  BACHEM BIOCHEMICA
Marketsource
Certificates
3 varianti
Product Details & Documents
Sinonimi:  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  • Numero CAS:73-22-3
  • Formula:C₁₁H₁₂N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00064340
  • Molecular Weight:204.23 g/mol
  • IndexMerck:12,09929
  • Punto di fusione:290 °C
  • Densità:1,34 g/cm³ (20 °C)
  • temperatura di conservazione:Ambiente
  • EINECS:200-795-6
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Tipo di conf.
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • Bottiglia di vetro
    100 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 g
    1 * 100 g - SFr. 76.00
    SFr. 76.00
    1 * 100 g
       SFr. 76.00
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    250 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 g
    1 * 250 g - SFr. 142.30
    SFr. 142.30
    1 * 250 g
       SFr. 142.30
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • Bottiglia di vetro
    1 kg
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - SFr. 415.20
    SFr. 415.20
    1 * 1 kg
       SFr. 415.20
    Specifiche:
    Marketsource