L(+)-Istidina, TECHNICAL
24581.134
:
- Tipo di conf.:Bottiglia di plastica
- Conf:25 g
- Seq:3308
- Identification:Passes test
:
:155.16 g/mol
:13,04741
:272…273 °C
:1.44 g/cm³ (20 °C)
:Ambiente
:200-745-3
:71-00-1
:C₆H₉N₃O₂
:MFCD00064315